Cyclohexylmagnesium chloride 1.3 M dans un mélange THF/toluène, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₁ClMg Densité: 0,95 g/cm³ Point éclair: –21 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003816 Numéro CAS: 931-51-1 UN: 2924 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Grignard | 1.26 to 1.40 M |