(Trimethylsilyl)methyllithium 10% (p/p) 0.7 M dans l'hexanes, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₁₁LiSi Point d'ébullition: 65…70 °C Densité: 0,65 g/cm³ Point éclair: –40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010747 Numéro CAS: 1822-00-0 UN: 2924 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to yellow-brown Solution |
Assay | 7 to 14 % w/w |