Furanne-2(5H)-one 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₄O₂ Point d'ébullition: 212…214 °C (760 mmHg) Point de fusion: 3…4 °C Densité: 1,19 g/cm³ Point éclair: 101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005376 Numéro CAS: 497-23-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow to amber Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |