Imprimer
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): ethene, platinum, triphenylphosphane
369360010 369362500
ACRO369360010EA 573 EUR
ACRO369360010 ACRO369362500
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
Formule: C₃₈H₃₄P₂Pt
Point de fusion: 127…131 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012028
Numéro CAS: 12120-15-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Assay ≥97.5 % (ex Pt)