Imprimer
tert-Butyl trichloroacetimidate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, t-Butyl trichioroacetimidate, t-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate
369330050 369330250 369331000
ACRO369330050EA 70.5 EUR
ACRO369330050 ACRO369330250 ACRO369331000
tert-Butyl trichloroacetimidate 95%
tert-Butyl trichloroacetimidate
Formule: C₆H₁₀Cl₃NO
Point d'ébullition: 64…66 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,222 g/cm³
Point éclair: 55 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077410
Numéro CAS: 98946-18-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %