HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxide, hexafluorophosphate
Formule:
C₁₀H₁₅F₆N₆OP Poids moléculaire: 380.2 g/mol Point de fusion: 189…191 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00274639 Numéro CAS: 148893-10-1 UN: 1325 ADR: 4.1 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Crystalline powder and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 183 to 193 °C (Dec) |
HPLC | ≥96.0 % |