Imprimer
L(+)-Arabinose 99% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
365180250 365181000 365185000
ACRO365180250EA 71 EUR
ACRO365180250 ACRO365181000 ACRO365185000
L(+)-Arabinose 99% pour biochimie
L(+)-Arabinose
Formule: C₅H₁₀O₅
Point de fusion: 155…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006609
Numéro CAS: 87-72-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
UV at 280 nm A: ≤0.1
Residue after ign. (sulfated) ≤0.3 %
Specific optical rotation (after 24 h)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm