Imprimer

3-Amino-2(1H)-pyridinone 97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 3-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-2-pyridinol, 3-Amino-2-pyridinone

360710010 360710050
ACRO360710010EA 50 EUR
ACRO360710010 ACRO360710050
3-Amino-2(1H)-pyridinone 97%
3-Amino-2(1H)-pyridinone
Formule: C₅H₆N₂O
Poids moléculaire: 110.12 g/mol
Point de fusion: 118…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411556
Numéro CAS: 33630-99-8

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR