Imprimer
2,5-Diaminopyridine 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Pyridine-2,5-diamine, Pyridine-2,5-diyldiamine
360690010 360690050 360690250
ACRO360690010EA 116 EUR
ACRO360690010 ACRO360690050 ACRO360690250
2,5-Diaminopyridine 98+%
2,5-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
Poids moléculaire: 109.13 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 110.3 °C
Densité: 1.251
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129023
Numéro CAS: 4318-76-7
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
Additional info May contain up to about 10% water
HPLC ≥98.0 %