Imprimer
3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromopyridine-2,5-diamine, 2,5-Diamino-3-bormopyridine, 3-Bromanylpyridine-2,5-diamine
360660010 360660050
ACRO360660010EA 115 EUR
ACRO360660010 ACRO360660050
3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
3-Bromo-2,5-diaminopyridine
Formule: C₅H₆BrN₃
Poids moléculaire: 188.028 g/mol
Point de fusion: 117…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427651
Numéro CAS: 896160-69-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %