Imprimer
Bis(neopentyl glycolato)diboron 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
358890010 358890050
ACRO358890010EA 79.4 EUR
ACRO358890010 ACRO358890050
Bis(neopentyl glycolato)diboron 98%
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Formule: C₁₀H₂₀B₂O₄
Point de fusion: 178…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093062
Numéro CAS: 201733-56-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %