Imprimer
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide 95% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acetobromo-α-D-galactose, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide, Acetobromo-a-D-galactose
353690100 353690500
ACRO353690100EA 230 EUR
ACRO353690100 ACRO353690500
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide 95% stabilisé
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl bromide
Formule: C₁₄H₁₉BrO₉
Poids moléculaire: 411.2 g/mol
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063686
Numéro CAS: 3068-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder or crystals and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +200° to +220° (20°C, 589 nm) (c=3, CHCl3)