TentaGel® S-NH2
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder |
Particle size | 90 µm |
Loading | 0.2 to 0.3 mmol/g |