Imprimer
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane 92%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
349900050 349901000
ACRO349900050EA 40.5 EUR
ACRO349900050 ACRO349901000
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane 92%
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Formule: C₁₆H₃₄O₄
Point d'ébullition: 55…57 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 0,87 g/cm³
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053715
Numéro CAS: 78-63-7
UN: 3103
ADR: 5.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.3 % (Hydroperoxides) as 2,5-dihydroperoxy-2,5-dimethyl-hexane