Imprimer
Chitosan
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)
349051000 349050500 349055000
ACRO349051000EA 183 EUR
ACRO349051000 ACRO349050500 ACRO349055000
Chitosan
Chitosan
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00161512
Numéro CAS: 9012-76-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (2 g, 105°C, 2 h)
Solubility (10mg/ml, 1M acetic acid) Yellow light hazy to hazy
Ash ≤2 %
Degree of Deacetylation ≥75 %
Molecular number 100000 to 300000 Da