Imprimer
(S)-cis-Verbenol 97% (somme des isomères)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1S-(1alpha,2beta,5alpha))-4,6,6-Trimethylbicyclo(3.1.1)hept-3-en-2-ol, (1S,2S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol, Bicyclo(3.1.1)hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, (1S,2S,5S)-
347330050 347330250
ACRO347330050EA 167 EUR
ACRO347330050 ACRO347330250
(S)-cis-Verbenol 97% (somme des isomères)
(S)-cis-Verbenol
Formule: C₁₀H₁₆O
Point de fusion: 62…68 °C
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065444
Numéro CAS: 18881-04-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 72 °C
GC ≥96.0 % (sum of isomers)
Specific optical rotation +9° to +11° (20 °C, 589 nm) (C=2, ethyl alcohol)