Imprimer
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside hydrate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
337160500 337162500
ACRO337160500EA 257 EUR
ACRO337160500 ACRO337162500
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside hydrate 99%
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside hydrate
Formule: C₁₆H₁₈O₈.xH₂O
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03791284
Numéro CAS: 38597-12-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Appearance of solution (5% soln. in DMF) clear, practically colorless