Imprimer
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
335100500 335100010 335100051
ACRO335100500EA 51.2 EUR
ACRO335100500 ACRO335100010 ACRO335100051
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%, pur
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Formule: (NH₄)₃Fe(C₂O₄)₃·3H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150137
Numéro CAS: 13268-42-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with KMnO4 ≥97.5 %