Imprimer
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M dans le THF, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
331671000 331678000
331671000.EA 132 EUR
331671000. 331678000.
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M dans le THF, AcroSeal®
tert-Butylmagnesium chloride
Formule: C₄H₉ClMg
Densité: 0,931 g/cm³
Point éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000465
Numéro CAS: 677-22-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Solution
Titration Active base 19 to 21 %