Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique (25:24:1) saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0 stabilisé pour la biologie moléculaire sans DNAse, RNAse, et protéase pH 7.8-8.2
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Carbolic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid
- pH 7.8-8.2
- saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0
Densité:
1.28 g/cm³ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00133763 Numéro CAS: 136112-00-0 UN: 2810 ADR: 6.1 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to orange Solution |
Stabilizer | 0.08 to 0.12 % hydroxyquinoline |
pH | 7.8 to 8.2 (at 25°C) |
Composition | mixture of Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol in the ratio of 25:24:1 (v/v/v) |
Dnase,Rnase,Protease activity | None detected |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |