Imprimer
L-Lysine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
303341000 303345000
ACRO303341000EA 170 EUR
ACRO303341000 ACRO303345000
L-Lysine 98%
L-Lysine
Formule: C₆H₁₄N₂O₂
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064433
Numéro CAS: 56-87-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +23° to +27° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)