2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₁₁BrO₂ Poids moléculaire: 195.06 g/mol Point d'ébullition: 67…70 °C (2.8 mmHg) Densité: 1.431 g/cm³ Point éclair: 97 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00006567 Numéro CAS: 33884-43-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |