Imprimer
Acide acétique 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
295310050 295310250
ACRO295310050EA 138 EUR
ACRO295310050 ACRO295310250
Acide acétique 99+%, très pur
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Point d'ébullition: 117…118 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 16…16,5 °C
Densité: 1,048 g/cm³
Point éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
UN: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3730 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.04 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.0 %