DL-Isoserine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-DL-IsoSer-OH, DL-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
Formule:
C₃H₇NO₃ Point de fusion: 235 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008138 Numéro CAS: 565-71-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |