Imprimer
Potassium hydroxyde 1 N dans l'eau
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
278400010 278400025 278400250
ACRO278400010EA 48.9 EUR
ACRO278400010 ACRO278400025 ACRO278400250
Potassium hydroxyde 1 N dans l'eau
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 100 °C (760 mmHg)
Densité: 1,05 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1 N Exact strength on the certificate of analysis