Éthanol dénaturé, anhydre 99.7%, pur (denaturé avec 3% de l'éther diéthylique)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethyl alcohol denatured
Formule:
H₃CCH₂OH Point de fusion: –114 °C Densité: 0,79 g/cm³ Point éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003568 Numéro CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II Indice Merck: 14,37610 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Refractive index | 1.3600 to 1.3630 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
Density | (20°C) 0.788 to 0.791 kg/l |
Additional info | Denatured with 3% v/v diethyl ether |
Ethanol | ≥99.6 % v/v (calculated) |