Imprimer
cis-1,2-Diaminocyclohexane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): cis-Cyclohexane-1,2-diamine, (±)-cis-1,2-Diaminocyclohexane
248660010 248660050
ACRO248660010EA 110 EUR
ACRO248660010 ACRO248660050
cis-1,2-Diaminocyclohexane 97%
cis-1,2-Diaminocyclohexane
Formule: C₆H₁₄N₂
Poids moléculaire: 114.19 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (14mbar)
Densité: 0.952 g/cm³
Point éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063746
Numéro CAS: 1436-59-5
UN: 2735
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %