Imprimer
Propyl chloroformate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
245291000 245290250
ACRO245291000EA 273 EUR
ACRO245291000 ACRO245290250
Propyl chloroformate 98%
Propyl chloroformate
Formule: C₄H₇ClO₂
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1,09 g/cm³
Point éclair: 16 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000649
Numéro CAS: 109-61-5
UN: 2740
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %