tri-Potassium citrate monohydraté 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt monohydrate, Tripotassium citrate monohydrate, Tripotassium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate monohydrate
Formule:
HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O Poids moléculaire: 324.41 g/mol Point de fusion: 180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150442 Numéro CAS: 6100-05-6 Indice Merck: 13,07706 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 4 to 6 % |
Acidity/alkalinity | Passes test |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |