Imprimer
Nitrofurantoin 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
229380100 229380250 229381000
ACRO229380100EA 42.2 EUR
ACRO229380100 ACRO229380250 ACRO229381000
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Formule: C₈H₆N₄O₅
Point de fusion: 268 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003224
Numéro CAS: 67-20-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %