Imprimer
DL-Cysteine hydrochloride hydrate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-DL-Cys-OH.HCl
227080100 227080050
ACRO227080100EA 369 EUR
ACRO227080100 ACRO227080050
DL-Cysteine hydrochloride hydrate 99%
DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Formule: C₃H₇NO₂S·HCl·xH₂O
Point de fusion: 109…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151030
Numéro CAS: 96998-61-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric 98.5 to 101.5 % (on dried substance)
Loss on drying 8.5 % to 12 % (vacuum, P2O5, room temp., 20 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥98 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Sulfate (SO4) ≤280 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Arsenic oxide (As2O3) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm