Chrome 99+%, en poudre, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Formule:
Cr Point d'ébullition: 2642 °C (760 mmHg) Point de fusion: 1857 °C Densité: 7,2 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010944 Numéro CAS: 7440-47-3 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Grey Metallic powder |
Titration with Na2S2O3 | ≥99.0 % |