Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
CCl₂OS Point d'ébullition: 98…100 °C (760 mmHg) Densité: 1,58 g/cm³ Point éclair: 62 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000703 Numéro CAS: 2757-23-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |