Imprimer
Potassium perchlorate ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium perchlorate
221371000 221375000
ACRO221371000EA 42.9 EUR
ACRO221371000 ACRO221375000
Potassium perchlorate ACS
Potassium perchlorate
Formule: ClKO₄
Poids moléculaire: 138.55 g/mol
Point de fusion: 400 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011362
Numéro CAS: 7778-74-7
UN: 1489
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 13,07738
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration 99.0 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %