Imprimer
Ammonium acétate 98+% HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acetic acid ammonium salt
219990500 219992500
ACRO219990500EA 122 EUR
ACRO219990500 ACRO219992500
Ammonium acétate 98+% HPLC
Ammonium acétate
Formule: H₃CCOONH₄
Poids moléculaire: 77.08 g/mol
Point de fusion: 114 °C
Point éclair: 136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
Indice Merck: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 6.5 to 7.5 (5% soln.in water)
Titration with HClO4 ≥98.0 %