Imprimer
Calcium chlorure 96%, en grenailles pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
219170025 219171000 219175000
ACRO219170025EA 729 EUR
ACRO219170025 ACRO219171000 ACRO219175000
Calcium chlorure 96%, en grenailles pour analyses
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
Point d'ébullition: >1600 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 782 °C
Densité: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granules
Titration Complexometric ≥95 %
Fluoride (F) ≤40 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Barium (Ba) ≤0.4 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm