Imprimer
Alloxan monohydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyrimidine-2,4,5,6(1H,3H)-tetraone hydrate
215370250 215370100 215371000
ACRO215370250EA 112 EUR
ACRO215370250 ACRO215370100 ACRO215371000
Alloxan monohydrate 98%
Alloxan monohydrate
Formule: C₄H₄N₂O₅
Poids moléculaire: 160.09 g/mol
Point de fusion: 240 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006031
Numéro CAS: 2244-11-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %