Imprimer
Iode 99.5+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
212490250 212491000 212495000
ACRO212490250EA 47.1 EUR
ACRO212490250 ACRO212491000 ACRO212495000
Iode 99.5+% pour analyses
Iode
Formule: I₂
Point d'ébullition: 185 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 113 °C
Densité: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
UN: 3495
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue to black Glistening spheres
Titration Iodometric 99.5 to 100.5 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Insoluble matter Passes test