Imprimer
Cadmium acétate dihydraté 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
212310010 212310050 212312500
ACRO212310010EA 180 EUR
ACRO212310010 ACRO212310050 ACRO212312500
Cadmium acétate dihydraté 98%, pur
Cadmium acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
Point d'ébullition: 105…107 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 256 °C
Densité: 2,341 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150020
Numéro CAS: 5743-04-4
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying 12.5 % to 14.5 %