Imprimer
Aluminium nitrate nonahydraté 99.999% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
212240100 212241000
ACRO212240100EA 102 EUR
ACRO212240100 ACRO212241000
Aluminium nitrate nonahydraté 99.999% (sur base traces de métaux)
Aluminium nitrate nonahydraté
Formule: Al(NO₃)₃·9H₂O
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149132
Numéro CAS: 7784-27-2
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 6.5 to 7.9 % (Al)
Total trace metal impurities ≤10 ppm