Imprimer
Lithium nitrate 99.999% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
212540050 212540250 212541000
ACRO212540050EA 86.3 EUR
ACRO212540050 ACRO212540250 ACRO212541000
Lithium nitrate 99.999% (sur base traces de métaux)
Lithium nitrate
Formule: LiNO₃
Point d'ébullition: 600 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 251 °C
Densité: 2,38 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011094
Numéro CAS: 7790-69-4
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Lithium (Li) 9 to 11 %