Imprimer
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
210930010 210930050
ACRO210930010EA 101 EUR
ACRO210930010 ACRO210930050
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 99%
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₅NO
Point d'ébullition: 116 °C (,1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009711
Numéro CAS: 50438-75-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥98.5 %