Dimetridazole 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₇N₃O₂ Point de fusion: 139…140 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00047046 Numéro CAS: 551-92-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Cream to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 137 to 142 °C |
HPLC | ≥97.5 % |