Imprimer
Chlorure de bromoacétyle 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
197990250 197991000
ACRO197990250EA 87.5 EUR
ACRO197990250 ACRO197991000
Chlorure de bromoacétyle 95%
Chlorure de bromoacétyle
Formule: BrCH₂COOCl
Point d'ébullition: 127…128 °C (760 mmHg)
Densité: 1,9 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000724
Numéro CAS: 22118-09-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 94.0 to 106.0 %