Magnésium chlorure, anhydre 99.9% (sur base traces de métaux), pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
MgCl₂ Point d'ébullition: 1412 °C (760 mmHg) Point de fusion: 708 °C Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011106 Numéro CAS: 7786-30-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder to beads |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |