Imprimer
Ammonium métavanadate 99.996% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ammonium monovanadate, Ammonium vanadium trioxide, Ammonium vanadium oxide
194400100 194400500
ACRO194400100EA 236 EUR
ACRO194400100 ACRO194400500
Ammonium métavanadate 99.996% (sur base traces de métaux)
Ammonium métavanadate
Formule: NH₄VO₃
Poids moléculaire: 116.98 g/mol
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011430
Numéro CAS: 7803-55-6
UN: 2859
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,00572
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤40 ppm
Vanadium (V) 42.4 to 44.6 %