Imprimer
Potassium chlorure, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
193780010 193780050
ACRO193780010EA 107 EUR
ACRO193780010 ACRO193780050
Potassium chlorure, très pur
Potassium chlorure
Formule: KCl
Point d'ébullition: 1420 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 770 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.5 (5 % in water at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm