Ammonium hexafluorosilicate 99.999% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ammonium hexafluorosilicate
Formule:
H₈F₆N₂Si Densité: 2,01 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010887 Numéro CAS: 16919-19-0 UN: 2854 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |