Mercure (II) iodure, rouge ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Mercury diiodide, Mercuric iodide
Formule:
HgI₂ Point d'ébullition: 354 °C (760 mmHg) Point de fusion: 259 °C Densité: 6,36 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011044 Numéro CAS: 7774-29-0 UN: 1638 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.0 % (Dried basis) |
Solubility | (In potassium iodide soln.) Passes test |
Mercurous Mercury (as Hg) | ≤0.1 % |
Soluble Hg salts (as Hg) | ≤0.05 % |