Manganèse (II) chlorure tétrahydraté ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dichlorure de manganèse tétrahydraté
Formule:
MnCl₂·4H₂O Poids moléculaire: 197.9 g/mol Point d'ébullition: 1190 Point de fusion: 58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149792 Numéro CAS: 13446-34-9 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 13,05751 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Pink Crystals |
Titration Complexometric | 98.0 to 101.0 % |
pH | 3.5 to 6.0 (5% soln. at 25°C) |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Zinc (Zn) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |